Imprimer
Appareil de mesure multi-paramètres, portable, pour zones ATEX, Portavo® 904 X Multi Set
Fournisseur: KNICK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
904XMULTI 904XMULTISET
665-0285EA 2830 EUR
665-0285 665-0524
Appareil de mesure multi-paramètres, portable, pour zones ATEX, Portavo® 904 X Multi Set
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ce multimètre résistant aux explosions a été spécifiquement conçu pour les zones potentiellement explosives. Il permet les mesures quotidiennes du pH, du potentiel rédox, de la conductivité et de l'oxygène. Étanchéité IP 66/IP 67.
  • Analyseur portable homologué ATEX pour la zone 1, capteur pour la zone 0
  • Capot intégré qui protège l’écran et sert de support de laboratoire
  • Entrée numérique Memosens® qui permet que les signaux soient numérisés et transférés de façon inductive via une connexion sans contact
  • Enregistrement de données jusqu’à 5000
En savoir plus