Photomètres monoparamètre, Lovibond® MD 100
Marques : LovibondTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les photomètres de la gamme MD 100 sont des instruments portables avec une disposition simple des boutons ; de conception robuste et étanche design avec grand écran rétroéclairé, ils sont parfaits pour les tests sur le terrain ou en laboratoire.
- Résultats précis (3% FS) et reproductibles à l'aide de filtres d'interférence de haute qualité avec des LED longue durée
- Mémoire circulaire interne pour 16 jeux de données
- Date et heure en temps réel
- Interface infrarouge en option pour le transfert de données de test vers un PC ou une imprimante
Informations de livraison: instrument livré avec une mallette de transport, 4 piles AAA, 3 flacons ronds en verre avec couvercles, les réactifs adéquats et un manuel d'instructions.