Imprimer
p-Mentha-1(6),8-diène-2-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Mentha-6,8-dien-2-ol, (5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenol
B20636.09 B20636.18 B20636.30
B20636.09EA 78.1 EUR
B20636.09 B20636.18 B20636.30
p-Mentha-1(6),8-diène-2-ol ≥97%
p-Mentha-1(6),8-diène-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 99-48-9 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 98°(209°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 227° Beilstein Reference: 6269416 MDL No.: MFCD00869995
Formule: C₁₀H₁₆O
Point d'ébullition: 227 °C
Densité: 0,96
Point éclair: 98 °C (209 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869995
Numéro CAS: 99-48-9
EINECS: 202-757-4