Imprimer
Oftasccine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oftasceina, Fluorescein Complexon, Oftasceinum, 2,7-Bis[bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Oftasceine, 2,2',2'',2'''-(((3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-2',7'-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Fluorexon, Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, NSC 298193
410630050 410630250
ACRO410630050EA 188 EUR
ACRO410630050 ACRO410630250
Oftasccine
Oftasccine
Formule: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Poids moléculaire: 622.53 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005049
Numéro CAS: 1461-15-0
EINECS: 215-957-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Suitability (for Ca determination) Passes test