Imprimer
1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chlorophthalazin-1(2H)-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one
H27515.06 H27515.03
H27515.06EA 364 EUR
H27515.06 H27515.03
1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
1-Chlorophthalazin-4-one
Purity: 98% CAS No.: 2257-69-4 Molecular Formula: C8H5ClN2O Formula Weight: 180.59 Melting Point: 270-274° MDL No.: MFCD00102192
Formule: C₈H₅ClN₂O
Poids moléculaire: 180.59 g/mol
Point de fusion: 270…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102192
Numéro CAS: 2257-69-4