1-Chlorophtalazine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 5784-45-2
Molecular Formula: C8H5N2Cl
Formula Weight: 164.59
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 109-112°
MDL No.: MFCD00024141
Formule:
C₈H₅ClN₂ Poids moléculaire: 164.59 g/mol Point de fusion: 109…112 °C |
Numéro MDL:
MFCD00024141 Numéro CAS: 5784-45-2 |