Imprimer
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A12323.03 A12323.06 A12323.14
A12323.03EA 40.3 EUR
A12323.03 A12323.06 A12323.14
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 41468-25-1 Molecular Formula: C8H10NO6P.H2O Formula Weight: 265.17 (247.15anhy) Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 142° MDL No.: MFCD00149414
Formule: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Point de fusion: 142 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00149414
Numéro CAS: 41468-25-1
EINECS: 200-208-3
Indice Merck: 14,7979