Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₀NO₆P·1H₂O Point de fusion: 140…143 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149414 Numéro CAS: 41468-25-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Phosphorus (P) | ≤0.2 % (P inorganic) |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |