Imprimer

(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane

Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine

64970-1 64970-5
CAYM64970-1EA 51.2 EUR
CAYM64970-1 CAYM64970-5
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane
Formule: C₁₄H₁₆BNO
Numéro MDL: MFCD00014823
Numéro CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR