Imprimer
Acide nalidixique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25096.14 B25096.06 B25096.22
B25096.14EA 141 EUR
B25096.14 B25096.06 B25096.22
Acide nalidixique ≥99%
Acide nalidixique
Purity: 99% CAS No.: 389-08-2 Molecular Formula: C12H12N2O3 Formula Weight: 232.24 Melting Point: 228-230° Beilstein Reference: 750515 Merck Reference: 14,6359 MDL No.: MFCD00006884
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
Point de fusion: 228…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006884
Numéro CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Indice Merck: 14,6359