Acide nalidixique 99.5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₂H₁₂N₂O₃ Point de fusion: 225…231 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006884 Numéro CAS: 389-08-2 EINECS: 206-864-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 225 to 231 °C |
Titration with NaOH | ≥99.4 % |
Specific optical rotation | -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water) |