Imprimer
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
122070250 122071000
ACRO122070250EA 54.5 EUR
ACRO122070250 ACRO122071000
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine 97%
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine
Formule: C₁₄H₁₃N
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005070
Numéro CAS: 494-19-9
EINECS: 207-787-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
GC ≥96.0 %