2-(Chlorométhyl)quinoléine chlorhydrate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 3747-74-8
Molecular Formula: C10H8ClN.HCl
Formula Weight: 214.10
Melting Point: 184-190°
Beilstein Reference: 3565832
Formule:
C₁₀H₉Cl₂N Point de fusion: 184…190 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012734 Numéro CAS: 3747-74-8 EINECS: 223-145-3 |