Imprimer
2-(Chlorométhyl)quinoléine chlorhydrate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
109510050 109510250 109510010
ACRO109510050EA 90.9 EUR
ACRO109510050 ACRO109510250 ACRO109510010
2-(Chlorométhyl)quinoléine chlorhydrate 97%
2-(Chlorométhyl)quinoléine chlorhydrate
Formule: C₁₀H₉Cl₂N
Point de fusion: 183…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012734
Numéro CAS: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Solubility (5 % in water) Clear
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.002 %
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)