Imprimer
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): CTH-(S)-Xylyl-P-Phos, (S)-4,4'-Bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine
Dans une ampoule sous argon
44614.02 44614.77
44614.02EA 365 EUR
44614.02 44614.77
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
CAS No.: 443347-10-2 Molecular Formula: C46H50N2O4P2 Formula Weight: 756.86 Physical Form: Powder, packaged under argon Melting Point: 158-162° MDL No.: MFCD04974235
Asymmetric hydrogenation
Formule: C₄₆H₅₀N₂O₄P₂
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974235
Numéro CAS: 443347-10-2