Imprimer
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
A17618.09 A17618.18
A17618.09EA 110 EUR
A17618.09 A17618.18
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium ≥99%
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Purity: 99+% CAS No.: 541-15-1 Molecular Formula: C7H15NO3 Formula Weight: 161.20 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4292315 Merck Reference: 14,1849 MDL No.: MFCD00038747
Formule: C₇H₁₅NO₃
Poids moléculaire: 161.20 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038747
Numéro CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0