Imprimer
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16589.14 A16589.22
A16589.14EA 36.8 EUR
A16589.14 A16589.22
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium ≥98%
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Purity: 98+% CAS No.: 461-05-2 Molecular Formula: C7H15NO3.HCl Formula Weight: 197.66 Melting Point: 196-200° Beilstein Reference: 4163212 Merck Reference: 14,1849 MDL No.: MFCD00011904
Formule: C₇H₁₆ClNO₃
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011904
Numéro CAS: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Indice Merck: 14,1849