Imprimer
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate hydrochloride
108450250 108451000
ACRO108450250EA 50.9 EUR
ACRO108450250 ACRO108451000
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium 99%
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₆ClNO₃
Point de fusion: 190…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011904
Numéro CAS: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
Specific optical rotation -1° to +1° (20 °C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %