Imprimer
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% dans le DMF, T3P® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43944.0025 8.43944.0100 8.43944.0050
8.43944.0025EA 68.8 EUR
8.43944.0025 8.43944.0100 8.43944.0050
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% dans le DMF, T3P® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
Formule: C₉H₂₁O₆P₃
Poids moléculaire: 318.19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2920
ADR: 8 (3) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Point 153 °C (1013 hPa) (Dimethylformamide)
Flash Point 58 °C (Dimethylformamide)