Imprimer
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane ≥50% dans le DMF
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
L19271.09 L19271.18
L19271.09EA 41.2 EUR
L19271.09 L19271.18
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane ≥50% dans le DMF
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
CAS No.: 68957-94-8 Molecular Formula: C9H21O6P3 Formula Weight: 318.19 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4505 Boiling Point: 153° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00006583
Formule: C₉H₂₁O₆P₃
Poids moléculaire: 318.19 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C
Densité: 1.090
Point éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 3265
ADR: 8 II