Imprimer
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans le DMF
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
374660250 374661000
ACRO374660250EA 128 EUR
ACRO374660250 ACRO374661000
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans le DMF
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
Formule: C₉H₂₁O₆P₃
Poids moléculaire: 318.19 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C
Point éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2920
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Assay ≥50 % w/w Solids