Imprimer
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% dans l'éthyl acétate, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43942.0100 8.43942.0025 8.43942.0050
8.43942.0100EA 172 EUR
8.43942.0100 8.43942.0025 8.43942.0050
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% dans l'éthyl acétate, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
Formule: C₉H₂₁O₆P₃
Poids moléculaire: 318.19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2924
ADR: 3 (8) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Point 77 °C (1013 hPa) ethyl acetate
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C ethyl acetate
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)