Imprimer
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane ≥50% dans l'éthyl acétate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
L11911.09 L11911.18
L11911.09EA 60.4 EUR
L11911.09 L11911.18
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane ≥50% dans l'éthyl acétate
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
CAS No.: 68957-94-8 Molecular Formula: C9H21O6P3 Formula Weight: 318.19 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.4190 Boiling Point: 77° UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00006583
Formule: C₉H₂₁O₆P₃
Poids moléculaire: 318.19 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C
Densité: 1.080
Point éclair: –3 °C (26 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2924
ADR: 3 II