Imprimer
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (35 - 36,5% BF₃)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11471.AU A11471.AK
A11471.AUEA 226 EUR
A11471.AU A11471.AK
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (35 - 36,5% BF₃)
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2)
Purity: 96% CAS No.: 373-61-5 Molecular Formula: BF3.2CH3CO2H Formula Weight: 187.91 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.3670 Odour: Pungent pH: 1 Melting Point: -47° Boiling Point: 143-146° Beilstein Reference: 3686177 UN No.: 1742 MDL No.: MFCD00036359
Formule: C₄H₈BF₃O₄
Point d'ébullition: 143…146 °C
Point de fusion: –47 °C
Densité: 1,353
Point éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036359
Numéro CAS: 373-61-5
EINECS: 206-768-5
UN: 1742
ADR: 8,II