Imprimer
3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane, Isophoronediamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14123.0100 8.14123.0500
8.14123.0100EA 33.1 EUR
8.14123.0100 8.14123.0500
3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine
Formule: C₁₀H₂₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019397
Numéro CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
UN: 2289
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Molar Mass 170.3 g/mol
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 112 °C
Refractive Index 1.4888 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH 11.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C