Imprimer
3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine mélange cis- et trans 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane, Isophoronediamine
352942500 352940010
ACRO352942500EA 118 EUR
ACRO352942500 ACRO352940010
3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine mélange cis- et trans 99+%
3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine
Formule: C₁₀H₂₂N₂
Point d'ébullition: 247 °C
Point de fusion: 10 °C
Point éclair: 117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019397
Numéro CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
UN: 2289
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA