Imprimer
4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
B24741.06 B24741.14
B24741.06EA 95.7 EUR
B24741.06 B24741.14
4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde ≥98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 6203-18-5 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Melting Point: 137-144° Beilstein Reference: 972369
Formule: C₁₁H₁₃NO
Point de fusion: 137…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007002
Numéro CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0