4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
CAS No.: 603-45-2
Molecular Formula: C19H14O3
Formula Weight: 290.32
Beilstein Reference: 2055205
Merck Reference: 14,881
MDL No.: MFCD00001624
Formule:
C₁₉H₁₄O₃ Poids moléculaire: 290.32 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001624 Numéro CAS: 603-45-2 EINECS: 210-041-8 |