Imprimer
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24624.03 B24624.06 B24624.14
B24624.03EA 37.4 EUR
B24624.03 B24624.06 B24624.14
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3133-78-6 Molecular Formula: C10H8O2S Formula Weight: 192.24 Melting Point: 241-244° MDL No.: MFCD01830305
Formule: C₁₀H₈O₂S
Point de fusion: 241…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01830305
Numéro CAS: 3133-78-6