Imprimer
Pyridine-2,6-diyldiméthanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
L02527.06 L02527.14
L02527.06EA 92.4 EUR
L02527.06 L02527.14
Pyridine-2,6-diyldiméthanol ≥98%
Pyridine-2,6-diyldiméthanol
Purity: 98% CAS No.: 1195-59-1 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.15 Melting Point: 110-114° Boiling Point: 185°/15mm MDL No.: MFCD00006351
Formule: C₇H₉NO₂
Poids moléculaire: 139.15 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006351
Numéro CAS: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0