4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Hydroxymethyl)picolinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 923169-37-3
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.15
Melting Point: 178-185° dec.
MDL No.: MFCD08447083
Formule:
C₇H₇NO₃ Poids moléculaire: 153.15 g/mol Point de fusion: 178…185 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08447083 Numéro CAS: 923169-37-3 |