Imprimer
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate, Methyl 4-(hydroxymethyl)picolinate
H32731.03 H32731.06
H32731.03EA 198 EUR
H32731.03 H32731.06
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate
Purity: 95% CAS No.: 317335-15-2 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 74-76° MDL No.: MFCD09834350
Formule: C₈H₉NO₃
Poids moléculaire: 167.16 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834350
Numéro CAS: 317335-15-2