(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 21543-49-7
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Melting Point: 46-49°
Boiling Point: 120°/0.4mm
MDL No.: MFCD01075226
Formule:
C₆H₆ClNO Poids moléculaire: 143.57 g/mol Point d'ébullition: 120 °C (0.4 mmHg) Point de fusion: 46…49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01075226 Numéro CAS: 21543-49-7 |