Imprimer
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
H56123.03 H56123.06
H56123.03EA 79.7 EUR
H56123.03 H56123.06
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
Poids moléculaire: 188.02 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C
Point de fusion: 34…39 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039884
Numéro CAS: 33674-96-3