2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
Purity: 98%
CAS No.: 36603-49-3
Molecular Formula: C11H13BrO2
Formula Weight: 257.13
Melting Point: 55-58°
MDL No.: MFCD00091551
Formule:
C₁₁H₁₃BrO₂ Point de fusion: 55…58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00091551 Numéro CAS: 36603-49-3 |