Dioxyde de cobalt et de lithium ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Lithium cobalt(III) oxide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12190-79-3
Molecular Formula: LiCoO2
Formula Weight: 97.88
Physical Form: 5 Micron APS Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049786
Formule:
CoLiO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049786 Numéro CAS: 12190-79-3 EINECS: 235-362-0 |