Dioxyde de cobalt et de lithium ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Lithium cobalt(III) oxide
Purity: 97%
CAS No.: 12190-79-3
Molecular Formula: LiCoO2
Formula Weight: 97.88
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049786
Formule:
CoLiO₂ Poids moléculaire: 97.87 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049786 Numéro CAS: 12190-79-3 EINECS: 235-362-0 |