Imprimer
Diamidophosphate de phényle 98+%, tiges
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13562.09 A13562.18
A13562.09EA 415 EUR
A13562.09 A13562.18
Diamidophosphate de phényle 98+%, tiges
Diamidophosphate de phényle
Purity: 98+% CAS No.: 7450-69-3 Molecular Formula: C6H9N2O2P Formula Weight: 172.12 Melting Point: 180-185° Beilstein Reference: 608629
Formule: C₆H₉N₂O₂P
Poids moléculaire: 172.12 g/mol
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014767
Numéro CAS: 7450-69-3
EINECS: 231-218-6