Phosphoramidate de diphényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 2015-56-7
Molecular Formula: C12H12NO3P
Formula Weight: 249.21
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 2054166
Formule:
C₁₂H₁₂NO₃P |
Numéro MDL:
MFCD00014078 Numéro CAS: 2015-56-7 |