Imprimer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A1117.0001 A1117.0005
A1117.0001EA 341 EUR
A1117.0001 A1117.0005
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
Formule: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00040636
Numéro CAS: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1