Imprimer
Tétrakis(4-chlorophényl)borate de potassium, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassiumtetrakis(4-chlorophenyl)borate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
60591-100MG 60591-1G 60591-5G
60591-100MGEA 32.7 EUR
60591-100MG 60591-1G 60591-5G
Tétrakis(4-chlorophényl)borate de potassium, Supelco®
Tétrakis(4-chlorophényl)borate de potassium
Formule: C₂₄H₁₆BCl₄K
Poids moléculaire: 496.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043105
Numéro CAS: 14680-77-4
EINECS: 238-723-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e6e569be36c0f5ab555bd4eb0a8607ae6fa4e9&vid=704f4ca5e17bb4ea957a11c42e4415351c2f59a7&prid=web&clid=SAPDAM