Imprimer
Tétrakis(4-chlorophényl)borate de potassium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L05609.03 L05609.MD
L05609.03EA 151 EUR
L05609.03 L05609.MD
Tétrakis(4-chlorophényl)borate de potassium ≥98%
Tétrakis(4-chlorophényl)borate de potassium
Purity: 98% CAS No.: 14680-77-4 Molecular Formula: C24H16BCl4K Formula Weight: 496.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4117827
Formule: C₂₄H₁₆BCl₄K
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043105
Numéro CAS: 14680-77-4
EINECS: 238-723-0