Imprimer
Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique monohydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14436.0100 8.14436.0500
8.14436.0100EA 116 EUR
8.14436.0100 8.14436.0500
Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique monohydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique monohydraté
Formule: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Poids moléculaire: 243.2365 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149482
Numéro CAS: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 322 °C
Molar Mass 243.24 g/mol
Hill Formula C9H7NO4S*H2O