Imprimer
Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique monohydraté 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
121920050 121921000 121925000 121920025
ACRO121920050EA 43.4 EUR
ACRO121920050 ACRO121921000 ACRO121925000 ACRO121920025
Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique monohydraté 98%
Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique monohydraté
Formule: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Poids moléculaire: 243.2365 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149482
Numéro CAS: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
GC ≥97.5 %