Imprimer
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L01257.03 L01257.06
L01257.03EA 50.3 EUR
L01257.03 L01257.06
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 21211-22-3 Molecular Formula: C9H5ClO2S Formula Weight: 212.65 Melting Point: 265-267° Beilstein Reference: 1425602
Formule: C₉H₅ClO₂S
Point de fusion: 265…267 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014579
Numéro CAS: 21211-22-3