Imprimer
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
A14312.06 A14312.14 A14312.22
A14312.06EA 45.4 EUR
A14312.06 A14312.14 A14312.22
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle 97%
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle
Purity: 97+% CAS No.: 36635-61-7 Molecular Formula: C9H9NO2S Formula Weight: 195.24 Melting Point: 109-114° Beilstein Reference: 3592382 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00000005
Formule: C₉H₉NO₂S
Poids moléculaire: 195.24 g/mol
Point de fusion: 109…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000005
Numéro CAS: 36635-61-7
EINECS: 253-140-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II