Imprimer
N,N-Diéthylhydroxylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23302.14 B23302.22
B23302.14EA 50.3 EUR
B23302.14 B23302.22
N,N-Diéthylhydroxylamine 97%
N,N-Diéthylhydroxylamine
Purity: 97% CAS No.: 3710-84-7 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4215 Melting Point: -25° Boiling Point: 125-130° Beilstein Reference: 1731349 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00002126
Formule: C₄H₁₁NO
Poids moléculaire: 89.14 g/mol
Point d'ébullition: 125…130 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0.867
Point éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002126
Numéro CAS: 3710-84-7
EINECS: 223-055-4
ADR: 3 III