Imprimer
Chlorure de iodoacétyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L04428.06 L04428.14
L04428.06EA 138 EUR
L04428.06 L04428.14
Chlorure de iodoacétyle ≥97%
Chlorure de iodoacétyle
Purity: 97% CAS No.: 38020-81-4 Molecular Formula: ICH2COCl Formula Weight: 204.39 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013718
Formule: C₂H₂ClIO
Point d'ébullition: 48…50 °C (12 mmHg)
Densité: 2,280
Numéro MDL: MFCD00013718
Numéro CAS: 38020-81-4
EINECS: 253-748-7
UN: 3265
ADR: 8,II