Imprimer
Acide iminodi(acétique) 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
204970250 204975000 204970025
ACRO204970250EA 36 EUR
ACRO204970250 ACRO204975000 ACRO204970025
Acide iminodi(acétique) 98+%
Acide iminodi(acétique)
Formule: C₄H₇NO₄
Point de fusion: 243 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004280
Numéro CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %