(Méthylthio)acétonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 35120-10-6
Molecular Formula: C3H5NS
Formula Weight: 87.14
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1738015
MDL No.: MFCD00001925
Formule:
C₃H₅NS Point d'ébullition: 166…167 °C Densité: 1,052 Point éclair: 67 °C (152 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001925 Numéro CAS: 35120-10-6 EINECS: 252-383-0 |